Läs mer
Droperidol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15638695 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15638695 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15638695 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460840010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 548-73-2 | C22H22FN3O2 | 379.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Droperidol
CAS 548-73-2
Smältpunkt 148.0°C to 149.0°C
Förlust vid torkning 5% max. (70°C, 4 h) (vaccuum)
Infrarött spektrum Authentic
Molekylformel C22H22FN3O2
Kvantitet 1 g
Synonym droperidol, droleptan, inapsine, dehydrobenzperidol, properidol, sintodril, sintosian, inapsin, vetkalm, dridol
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chlorofom
InChI-nyckel RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CN(CC=C1N2C3=CC=CC=C3NC2=O)CCCC(=O)C4=CC=C(C=C4)F
IUPAC-namn 3-[1-[4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutyl]-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl]-lH-bensimidazol-2-on
Molekylvikt (g/mol) 379.43
PubChem CID 3168
ChEBI CHEBI:4717
Formel vikt 379.43
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.