Läs mer
Kautex™ Dropper Cap& Munstycke, LPDE-flaska med smal hals
För användning med (utrustning):
10/20/30 ml flaska
1000/2000 ml flaska
50/100/200 ml flaska
500 ml flaska
Diameter (metrisk):
14 mm
18 mm
25 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
- Färg: Naturlig
- LPDE
- Dropper inkluderar munstycke
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Inkluderar | Munstycke |
| Trådstorlek (metrisk) | 00 mm |
| Halsfinish | 00 mm |
| Produkttyp | Dropper Cap |
| För användning med (utrustning) | 50/100/200 ml flaska |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |