Läs mer
Kautex™ Dropper Cap& Munstycke, LPDE-flaska med smal hals
Produktkod. 15961421
För användning med (utrustning):
10/20/30 ml flaska
1000/2000 ml flaska
50/100/200 ml flaska
500 ml flaska
Diameter (metrisk):
14 mm
18 mm
25 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 15961421
Brand: Kautex™ 2000072102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll på dina smalhalsade LDPE-flaskor med Kautex™ Dropper Cap& Munstycke för LPDE-flaskor med smal hals. Förslutningar och flaskor packas ihop som en enhet för att förenkla beställningen
  • Färg: Naturlig
  • LPDE
  • Dropper inkluderar munstycke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Inkluderar Munstycke
Trådstorlek (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
Produkttyp Dropper Cap
För användning med (utrustning) 10/20/30 ml flaska
Diameter (metrisk) 14 mm