Läs mer
Heathrow Scientific™ Droppare Vial Bulb 3 mL
Produktkod. 12307589 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Kvantitet:
24 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12307589 24 Pk. Paket med 24
1 options
Produktkod. 12307589 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS20629B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.39 SEK
    264.00 SEK / Paket med 24
    Save 29.39 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Dropparen i silikongummi är designad för användning med Pasteurpipetter, små pipetter och medicinpipetter.
  • Tillverkad av silikongummi
  • 3 ml volym, 1,6 tum L x 0,7 i ytterdiameter. x 0,3 i håldiameter. (41 mm L x 17,8 mm OD x 6,5 mm håldia.)
Specifikationer
Kompatibla tips Pasteurpipetter, små pipetter och medicindroppar
Beskrivning Glödlampa för droppflaska
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pasteurpipett, liten pipett, medicinpipett
Typ av grepp Rund
Material Silikongummi
Modell HS20629B
Antal kanaler En
Porstorlek 6.5 mm
Sterilitet Icke-steril
Typ Glödlampa
Volym (metrisk) 3 mL
För användning med (applikation) Pipetter
Kvantitet 24 Pk.
Längd (engelska) 1,6 tum.
Längd (metrisk) 41 mm
Diameter (engelska) Yttre 0,7 tum
Diameter (metrisk) Yttre 17.8 mm
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet