Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropptratt, konisk med glasplugg
Beskrivning
- Konisk form med NS-hylsa och NS-kon
- Med massiv glasplugg, med gänghållare
- Med inskriptionsetikett, utan skala
- Borsilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Porstorlek | 2.5 mm |
| Längd (metrisk) Totalt | 100 mm |