Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropptratt, konisk med glasplugg
Produktkod. p-7116293
Kapacitet (metrisk):
50 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11876074
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04452802
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropptratt, konisk med glasplugg används i laboratoriet för att överföra vätskor. Tratten är försedd med en avstängningskran som gör att flödet kan styras.
  • Konisk form med NS-hylsa och NS-kon
  • Med massiv glasplugg, med gänghållare
  • Med inskriptionsetikett, utan skala
  • Borsilikatglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borsilikatglas
Porstorlek 2.5 mm
Längd (metrisk) Totalt 100 mm