Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropptratt, konisk, med PTFE-plugg
Produktkod. 11886184
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11886184 100 ml Varje
11826214 1000 ml Varje
11896144 2000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11886184 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04473702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    991.00 SEK
    836.70 SEK / Paket med 1
    Save 154.30 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropptratt, konisk, med PTFE-plugg används för överföring av vätskor. Tratten är försedd med en avstängningskran som gör att flödet kan styras.
  • Konisk form med NS-hylsa och NS-kärna
  • Med PTFE-kontakt
  • Med gängat ventilskydd
  • Borsilikatglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borsilikatglas
Porstorlek 2,5 mm hål
Proppmaterial PTFE