Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropptratt, konisk, med PTFE-plugg
Produktkod. 11896144
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11896144 2000 ml Varje
11886184 100 ml Varje
11826214 1000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11896144 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 04477304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 SEK
    2140.66 SEK / Paket med 1
    Save 394.34 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Tillverkad av borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropptratt, konisk, med PTFE-plugg används för överföring av vätskor. Tratten är försedd med en avstängningskran som gör att flödet kan styras.
  • Konisk form med NS-hylsa och NS-kärna
  • Med PTFE-kontakt
  • Med gängat ventilskydd
  • Borsilikatglas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Borsilikatglas
Porstorlek 6,0 mm hål
Proppmaterial PTFE