Läs mer
Witeg™ Droppande tratten med tryckutjämning
Produktkod. 10688115
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Kran:
ST 14/23
ST 29/32
ST-PTFE 29/32
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kran
10688115 100 ml ST-PTFE 29/32
11803881 500 ml ST 29/32
10573814 100 ml ST 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10688115 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 1 866 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    934.05 SEK
    797.42 SEK / Paket med 1
    Save 136.63 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Använd denna tratten för att långsamt tillsätta luftkänsliga reagenser i en sluten miljö. Witeg™ Droppande tratten med tryckutjämning underlättar droppvis tillsats av reagenser.
  • Tryckutjämning.
  • Tog examen.
  • Pack: 2 stycken.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Glas
Beskrivning Tryckutjämning
Graderad Ja
Examen 2mL
Kran ST-PTFE 29/32