Läs mer
Witeg™ Droppande tratten med tryckutjämning
Beskrivning
- Tryckutjämning.
- Tog examen.
- Pack: 2 stycken.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Glas |
| Beskrivning | Tryckutjämning |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Droppmunstycke. |
| Examen | 2mL |
| Kran | ST 29/32 |