Läs mer
Witeg™ Dropping Funnel
Beskrivning
- Dropping funnels, acc. to DIN 12567
- Cylindrical
- Pressure equalizing tube
- Graduated
- ST-stopcock
- Screw-thread retaining nut
- Borosilicate glass construction
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12567 |
| Graderad | Yes |
| Inkluderar | Screwthreaded retaling nut |
| Examen | 1 mL |
| Lednummer | 29/32 |
| Kran | Ja |
| Produkttyp | Dropping Funnel |