Läs mer
Witeg™ Droppande tratten
Beskrivning
- Släpper skorstenar, enligt DIN 12567
- Cylindrisk
- Tryckutjämningsrör
- Graderad
- ST-stoppkran
- Skruvgängad låsmutter
- Borosilikatglaskonstruktion
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12567 |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Skruvgängad remkonstruktionsmutter |
| Examen | 5 mL |
| Lednummer | 14/23 |
| Kran | Ja |
| Produkttyp | Droppande tratten |