Läs mer
Digi-Sense Typ-T droppande/magnetisk prob minikontakt, exponerad 10 fot. SS flätkabel
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Lätt att fästa på alla järnhaltiga ytor∣Perfekt för långtidsinstallation.
- Magnetstyrkan är 15 lb. max.
- Svarstid: 1,25 sekunder eller mer.
- Varje sond levereras med färgkodad ANSI lindade kablar eller kontakter: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
- Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
- Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
- ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
- PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
- Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
- Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Analystid | ≥1,25 sek. |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +260 °C |
| Typ | Termoelementsond |
| För användning med (applikation) | Idealisk för långtidsinstallation |
| Temperatur (engelska) | -328 °F till +500 °F |
| Längd (engelska) | 1,5 tum |
| Längd (metrisk) | 38.1 mm |