Läs mer
BRAND™ Tappa pipett
Produktkod. 10122111 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1.8 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10122111 1.8 mL Paket med 250
1 options
Produktkod. 10122111 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 125400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3090.00 SEK
    1224.79 SEK / Paket med 250
    Save 1865.21 SEK
    60% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Konstruktion av lågdensitetspolyeten (LDPE). Inbyggd pipeteringslampa ger kontroll över fall.
  • Konstruktion av lågdensitetspolyeten (LDPE).
  • Inkluderar integrerad pipeteringslampa
  • Kapacitet: 1,8 ml
  • Längd: 98mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material LDPE
Inkluderar Inbyggd pipeteringslampa
Volym (metrisk) 1.8 mL
Längd (metrisk) 98 mm
Typ Släpp pipett