Läs mer
Dropropizine, Mikromol™
Produktkod. 17922886
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17922886 250 mg
1 options
Produktkod. 17922886 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1017.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dropropizine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dropropizine
CAS 17692-31-8
Analyt- eller komponentnamn Dropropizine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H20 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Dropropizine
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2
LEDER OCC(O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
IUPAC-namn 3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 236.31
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 236.1525 g/mol