missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dropropizine N-Oxide, Mikromol

Produktkod. 30459243
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459243 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459243 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1017.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Dropropizine N-Oxide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D,L-Dropropizine N-Oxide
CAS 152323-00-7
Analyt- eller komponentnamn D,L-Dropropizine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H20 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, 1,2-Propanediol, 3-(1-oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-, (±)-, 1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, N-oxide, (±)-, Dropropizine N-Oxide, (±)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol N-Oxide, (±)-3-(1-Oxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O3/c16-11-13(17)10-15(18)8-6-14(7-9-15)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2
Lösningstyp Neat
LEDER OCC(O)C[N+]1([O-])CCN(CC1)c2ccccc2
IUPAC-namn 3-(1-oxido-4-phenylpiperazin-1-ium-1-yl)propane-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 252.31
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 252.1474 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.