Läs mer
Invitrogen™ DROSHA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
1810.00 SEK - 4575.00 SEK
Specifikationer
Antigen DROSHA
Koncentration 0.5 mg/mL
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17753424
Visa dokument
Invitrogen™
PA5122027
20 μL
1810.00 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17743424
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
PA5122026
100 μL
4575.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Members of the ribonuclease III superfamily of double-stranded (ds) RNA-specific endoribonucleases participate in diverse RNA maturation and decay pathways in eukaryotic and prokaryotic cells (Fortin et al., 2002). The RNase III Drosha is the core nuclease that executes the initiation step of microRNA (miRNA) processing in the nucleus (Lee et al., 2003).
Specifikationer
Specifikationer
DROSHA
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9NRR4
29102
Ile1114-Glu1235 (Accession Q9NRR4), with N-terminal His Tag.
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
DROSHA
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
1110013A17Rik; AI874853; Drosha; drosha ribonuclease III; drosha, double-stranded RNA-specific endoribonuclease; drosha, ribonuclease type III; ethanol induced 2; ETOHI2; HSA242976; MGC115770; nuclear RNase III Drosha; OTTHUMP00000220910; OTTHUMP00000220911; OTTHUMP00000220912; OTTHUMP00000220913; p241; Protein Drosha; putative protein p241 which interacts with transcription factor Sp1; putative ribonuclease III; RANSE3L; RGD1307626; ribonuclease 3; Ribonuclease III; ribonuclease III, nuclear; ribonuclease type III, nuclear; RN3; RNase III; RNASE3L; RNASEN
DROSHA
IgG
Antigen affinity chromatography, Protein A
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer