Läs mer
Fisherbrand™ Drosophila flaskor
Produktkod. p-33481 Handla allt Fisherbrand Produkter
Bottenform:
Rund
Kapacitet (engelska):
6 oz.
Material:
Polypropen
Produktkod. 10590143
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bred bas/smal toppdesign förhindrar att flugmjöl faller ut när flaskan vänds upp och ner
Drosophila-flaskor finns i transparent, autoklaverbar polypropen och icke-autoklaverbar polyeten. Flasköppningarna är utformade för att acceptera vanliga papperslock, skumproppar, bomullsbollar och Buzz Plugs.
Flaskor med rund botten
  • Polypropen
  • Engångsbruk eller autoklav för återanvändning
Flaskor med fyrkantig botten
  • Finns i polypropen eller polyeten
  • Polypropen ger bra genomskinlighet och kan autoklaveras för återanvändning eller kasseras efter engångsanvändning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Rund
Kapacitet (engelska) 6 oz.
Kapacitet (metrisk) 177 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (engelska) Yttre 2,36 tum
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
För användning med (applikation) Rak väggdesign minimerar att mat lossnar, ger effektivare inredning, fyllning och igensättning
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 103 mm
Material Polypropen
Typ Lagerflaska