Läs mer
Heinz Herenz Drosophila kulturrör
Beskrivning
- Drosophila-kulturrör
- PS
- Cylindrisk
- Genomskinlig
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Längd (metrisk) | 95 mm |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Ej inkluderad |
| Produkttyp | Odlingsrör |
| Visa mer |