Läs mer
Fisherbrand™ Drosophila produkter, BuzzPlugs™ Flask- och flaskförslutningar
Produktkod. 10346221 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
2,5 cm smala plastflaskor
2,8 cm breda plastflaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10346221 2,5 cm smala plastflaskor -
10550152 2,8 cm breda plastflaskor Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346221
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej fällande, tät väv av ogiftigt cellulosaacetat minimerar avdunstning, håller maten fräsch längre
  • Överlägsen barriär mot kvalsterangrepp
  • Exakt passform med smal 0,9 tum. (25 mm) eller bred 1,1 tum. (28,5 mm) dia. plastflaskor eller standard (≈ 24 mm dia.) glasflaskor eller lagerflaskor av plast
  • Stretches men bibehåller tight passform efter upprepad borttagning och stängning
  • Plan yta accepterar märkningspenna
Specifikationer
För användning med (applikation) Minimerar avdunstning, håller maten fräsch längre
För användning med (utrustning) 2,5 cm smala plastflaskor
Inkluderar Överlägsen barriär
Kvantitet 1000 fall
Material Cellulosaacetat
Typ BuzzPlugs Flaskförslutning