Läs mer
Drospirenone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Drospirenone-d4 |
| CAS | 2376035-94-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24H26D4O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 6β,7β,15β,16β-Dimethylene-3-oxo-4-androstene-[17(β-1’)-spiro-5’]perhydrofuran- 2’-one-d4, Dihydrospirorenone-d4, Drospirenona-d4, ZK 30595-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1/i5D2,8D2 |
| LEDER | O=C1O[C@]2(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])[C@@]3(C)CC[C@@]4([H])[C@@]([C@]3([H])[C@H]5[C@@H]2C5)([H])[C@@H]6[C@@H](C6)C7=CC(CC[C@@]74C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.52 |
| Formel vikt | 370.2446 |
| Visa mer |