Läs mer
Drospirenone, Mikromol™
Beskrivning
Drospirenone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Drospirenone |
| CAS | 67392-87-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Drospirenone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H30 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Drospirenone, 3-Oxo-6a,7a,15a,16a-tetrahydro-3'H,3'H-dicyclopropa[6,7:15,16]-17a-pregn-4-en-21,17-carbolactone: Spiro[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione, 1,3',4',6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21-hexadecahydro-10,13-dimethyl-, (2'S,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S)-, 1,2-Dihydrospirorenone, BRN 4765500, CCRIS 6523, Dihydrospirorenone, Drospirenona, ZK 30595 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.49 |
| Visa mer |