Läs mer
Drospirenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Drospirenone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O3/c1-22-6-3-12(25)9-17(22)13-10-14(13)20-16(22)4-7-23(2)21(20)15-11-18(15)24(23)8-5-19(26)27-24/h9,13-16,18,20-21H,3-8,10-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,18+,20-,21+,22-,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 366.2195 |