missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Drostanolone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Drostanolone Acetate |
| CAS | 1923-17-7 |
| Molekylformel | C22H34O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 17β-Acetoxy-2α-methyl-5α-androstan-3-one, (2α,5α,17β)-17-(Acetyloxy)-2-methyl-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-2α-methyl-α-androstan-3-one Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O3/c1-13-12-22(4)15(11-19(13)24)5-6-16-17-7-8-20(25-14(2)23)21(17,3)10-9-18(16)22/h13,15-18,20H,5-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,17+,18+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@]2([C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4([C@H]3CC[C@@H]4OC(=O)C)C)CC1=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.5 |
| Formel vikt | 346.2508 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?