missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Drostanolone Enanthate, TRC

Produktkod. 30369697
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369697 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30369697 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD689598100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Drostanolone enanthate
CAS 13425-31-5
Molekylformel C27H44O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Androstan-3-one, 2-methyl-17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (2α,5α,17β)- (9CI), 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-2α-methyl-, heptanoate (8CI), Heptanoic acid, ester with 17β-hydroxy-2α-methyl-5α-androstan-3-one, 2α-Methyldihydrotestosterone enanthate
InChI formel InChI=1S/C27H44O3/c1-5-6-7-8-9-25(29)30-24-13-12-21-20-11-10-19-16-23(28)18(2)17-27(19,4)22(20)14-15-26(21,24)3/h18-22,24H,5-17H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,24+,26+,27+/m1/s1
LEDER CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)[C@H](C)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate
Molekylvikt (g/mol) 416.6
Formel vikt 416.6365
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.