Läs mer
Drostanolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Drostanolone |
| CAS | 58-19-5 |
| Molekylformel | C20 H32 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2α,5α,17β)-17-Hydroxy-2-methylandrostan-3-one, 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-2α-methyl- (6CI,7CI,8CI), (2α,5α,17β)-17-Hydroxy-2-methylandrostan-3-one, 17β-Hydroxy-2α-methyl-5α-androstan-3-one, 2α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3-one, 2α-Methyl-17β-hydroxyandrostan-3-one, 2α-Methyl-5α-androstan-17β-ol-3-one, 2α-Methyl-5α-dihydrotestosterone, Dihydro-2α-methyltestosterone, Dromostanolone, Drostanolone, Medrotestron, Metholone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-12-11-20(3)13(10-17(12)21)4-5-14-15-6-7-18(22)19(15,2)9-8-16(14)20/h12-16,18,22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,15+,16+,18+,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@H]23)CC1=O |
| IUPAC-namn | (2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-2,10,13-trimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.467 |
| Formel vikt | 304.24 |