Läs mer
Drotaveraldine, TRC
Produktkod. 17952095
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952095 100 mg
17950855 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17952095 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD689670100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54088-62-9
Molekylformel C24H29NO5
Molekylvikt (g/mol) 411.49
Synonym Methanone, (6,7-diethoxy-3,4-dihydro-1-isoquinolinyl)(3,4-diethoxyphenyl)-, (6,7-Diethoxy-3,4-dihydro-1-isoquinolinyl)(3,4-diethoxyphenyl)methanone, Dihydroperparaldine, Drotaveraldine
LEDER CCOc1ccc(cc1OCC)C(=O)C2=NCCc3cc(OCC)c(OCC)cc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Drotaveraldine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO5/c1-5-27-19-10-9-17(14-20(19)28-6-2)24(26)23-18-15-22(30-8-4)21(29-7-3)13-16(18)11-12-25-23/h9-10,13-15H,5-8,11-12H2,1-4H3
Formel vikt 411.2046
Procent renhet >95%