Läs mer
Droxinostat, MedChemExpress
Beskrivning
Droxinostat(NS41080) is a selective inhibitor of HDAC3, HDAC6, and HDAC8 with IC50 of 16.9, 2.47 and 1.46 μM, respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Droxinostat |
| CAS | 99873-43-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H14ClNO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NS 41080 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (615.54 mM) |
| LEDER | ClC1=CC=C(C(C)=C1)OCCCC(NO)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.69 |
| Visa mer |