Läs mer
MP Biomedicals Snabbtest för missbruk - Alkoholtestkort
Produktkod. 31454318 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Form:
Färdig att använda (RTU)
Produktkod. Form
31454318 Färdig att använda (RTU)
1 options
Produktkod. 31454318 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07RD4014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.05 SEK
    34.33 SEK / 1 tester
    Save 1.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Alcohol Test Card är ett immunokromatografibaserat ettstegs in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Alcohol Test Card baseras på den höga specificiteten av alkoholoxidas (AlOx) för etylalkohol i närvaro av peroxidas och enzymsubstrat såsom tetrametylbensidin (TMB). Den distinkta färgen på reaktiva plattan kunde observeras på mindre än 20 sekunder efter att urinproverna migrerat över reaktionsplattan med etylalkoholkoncentrationen över 0,04%. Det bör påpekas att andra alkoholer som metyl, propanyl och allylalkohol skulle utveckla liknande färg på den reaktiva plattan. Dessa alkoholer finns dock normalt inte i urinen.
  • CE-märkt
  • Den är utformad för kvalitativ bestämning av alkohol i mänskliga urinprover.
  • För denna referens är parametern och gränsvärdet: Alkohol 40 mg/dL.
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Alkohol
Formatera Testkort
Form Färdig att använda (RTU)