Läs mer
MP Biomedicals Snabbtest för missbruk – Alkoholtestremsa
Produktkod. 31454303 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Form:
Färdig att använda (RTU)
Produktkod. Form
31454303 Färdig att använda (RTU)
1 options
Produktkod. 31454303 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07RD4013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 SEK
    27.20 SEK / 1 tester
    Save 2762.80 SEK
    99% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Alcohol Test Strip är ett immunkromatografibaserat ettstegs in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Alcohol Test Strip baseras på den höga specificiteten av alkoholoxidas (AlOx) för etylalkohol i närvaro av peroxidas och enzymsubstrat såsom tetrametylbensidin (TMB). Den distinkta färgen på reaktiva plattan kunde observeras på mindre än 20 sekunder efter att urinproverna migrerat över reaktionsplattan med etylalkoholkoncentrationen över 0,04%. Det bör påpekas att andra alkoholer som metyl, propanyl och allylalkohol skulle utveckla liknande färg på den reaktiva plattan. Dessa alkoholer finns dock normalt inte i urinen.
  • CE-märkt
  • Den är utformad för kvalitativ bestämning av alkohol i mänskliga urinprover.
  • För denna referens är parametern och gränsvärdet: Alkohol 40 mg/dL.
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Alkohol
Formatera Testremsa
Form Färdig att använda (RTU)