Läs mer
MP Biomedicals Snabbtest för missbruk - Kassett 4-parametrar (BZD300/COC300/OPI300/THC50)
Produktkod. 31454332 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Form:
Färdig att använda (RTU)
Produktkod. Form
31454332 Färdig att använda (RTU)
1 options
Produktkod. 31454332 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07RD709406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 SEK
    20.03 SEK / 1 tester
    Save 2039.97 SEK
    99% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Drug of Abuse Rapid Test - Kassett 4-parametrar är ett immunkromatografibaserat ettstegstest in vitro.
Drug of Abuse Rapid Test - Kassett bygger på principen om en specifik immunokemisk reaktion mellan antikroppar och antigen för att analysera särskilda föreningar i ett urinprov hos människan. Analysen bygger på konkurrensen om bindande antikroppen. När läkemedlet finns i urinprovet konkurrerar det med läkemedelskonjugatet om den begränsade mängden antikroppsfärgskonjugat. När mängden läkemedel är lika med eller större än gränsen förhindrar det att läkemedelskonjugatet binder till antikroppen. Därför kommer ett positivt urinprov inte att visa ett färgat band på testlinjen, vilket indikerar ett positivt resultat, medan förekomsten av ett färgat band indikerar ett negativt resultat. En kontrolllinje finns i testfönstret för att fungera som procedurkontroll. Detta färgade band ska alltid synas i kontrolllinjezonen om testenheten förvaras i gott skick och testet utförs korrekt.
  • CE-märkt
  • Den är utformad för kvalitativ bestämning av läkemedelssubstanser och metaboliter i mänskliga urinprover
  • Skräddarsydda tester med anpassade kombinationer
  • Levereras med en engångspipett
  • Läkemedelsdetektion i mänskligt urinprov
  • Skräddarsydda tester med anpassade kombinationer
  • Mer än 30 parametrar: Amfetamin, bensodiazepin, barbiturat, buprenorfin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, metadon, opiater, oxykodon, pencyklidin, THC, propoxyfen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, metylfenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, klonazepam, cotinin, alkohol Förfalskningsparametrar: oxidanter, blekmedel, pyridiniumklorokromat, nitrit, kreatinin, pH och specifik vikt
  • För denna referens är parametrarna och gränsvärdena: Bensodiazepin 300 ng/ml, kokain 300 ng/ml, opiater 300 ng/ml, THC 50 ng/ml.
Specifications
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Benzodiazepines (BZO), Cocaine (COC), Opiates (OPI), Cannabinoider (THC)
Form Färdig att använda (RTU)