Läs mer
MP Biomedicals Snabbtest för missbruk - Cotinine-testkort
Produktkod. 31454275 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Form:
Färdig att använda (RTU)
Produktkod. Form
31454275 Färdig att använda (RTU)
1 options
Produktkod. 31454275 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07RD4004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.76 SEK
    12.15 SEK / 1 tester
    Save 0.61 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Cotinine Test Card är ett immunokromatografibaserat ettstegs in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Cotinine Test Card bygger på principen om specifik immunokemisk reaktion mellan antikroppar och antigen för att analysera specifika föreningar i ett mänskligt urinprov. Analysen bygger på konkurrensen om bindande antikroppen. När läkemedlet finns i urinprovet konkurrerar det med läkemedelskonjugatet om den begränsade mängden antikroppsfärgskonjugat. När mängden läkemedel är lika med eller större än gränsen förhindrar det att läkemedelskonjugatet binder till antikroppen. Därför kommer ett positivt urinprov inte att visa ett färgat band på testlinjen, vilket indikerar ett positivt resultat, medan förekomsten av ett färgat band indikerar ett negativt resultat. En kontrolllinje finns i testfönstret för att fungera som procedurkontroll. Detta färgade band ska alltid synas i kontrolllinjezonen om testenheten förvaras i gott skick och testet utförs korrekt.
  • CE-märkt
  • Anpassningsbara gränsvärden
  • Mer än 30 parametrar: Amfetamin, bensodiazepin, barbiturater, buprenorfin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, metadon, opiater, oxykodon, fencyklidin, THC, propoxyfen, tramadol, tricykliskt antidepressivum, metylfenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, klonazepam, cotinin, alkohol.
  • Den är utformad för kvalitativ bestämning av kotinin och metaboliter i mänskliga urinprover.
  • För denna referens är parametern och gränsvärdet: Kotinin 100 ng/ml.
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Cotinin
Formatera Testkort
Form Färdig att använda (RTU)