Läs mer
MP Biomedicals Snabbtest för missbruk - Kopp 13-parametrar (AMP1000/BAR300/BUP10/BZD300/COC300/EDDP100/K2-SPICE50/M-AMP1000/MDMA500/OPI300/TCA1000/THC50/CREA)
Produktkod. 31454322 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Form:
Färdig att använda (RTU)
Produktkod. Form
31454322 Färdig att använda (RTU)
1 options
Produktkod. 31454322 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07RD721302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.40 SEK
    91.81 SEK / 1 tester
    Save 4.59 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Drug of Abuse Rapid Test - Cup 13-parametrarna är ett immunokromatografibaserat ettstegstest in vitro.
Drug of Abuse Rapid Test - Cup bygger på principen om specifik immunokemisk reaktion mellan antikroppar och antigen för att analysera specifika föreningar i ett urinprov hos människan. Analysen bygger på konkurrensen om bindande antikroppen. När läkemedlet finns i urinprovet konkurrerar det med läkemedelskonjugatet om den begränsade mängden antikroppsfärgskonjugat. När mängden läkemedel är lika med eller större än gränsen förhindrar det att läkemedelskonjugatet binder till antikroppen. Därför kommer ett positivt urinprov inte att visa ett färgat band på testlinjen, vilket indikerar ett positivt resultat, medan förekomsten av ett färgat band indikerar ett negativt resultat. En kontrolllinje finns i testfönstret för att fungera som procedurkontroll. Detta färgade band ska alltid synas i kontrolllinjezonen om testenheten förvaras i gott skick och testet utförs korrekt.
  • CE-märkt
  • Läkemedelsdetektion i mänskligt urinprov
  • Skräddarsydda tester med anpassade kombinationer
  • Mer än 30 parametrar: Amfetamin, bensodiazepin, barbiturat, buprenorfin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, metadon, opiater, oxykodon, pencyklidin, THC, propoxyfen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, metylfenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, klonazepam, cotinin, alkohol Förfalskningsparametrar: oxidanter, blekmedel, pyridiniumklorokromat, nitrit, kreatinin, pH och specifik vikt
  • För denna referens är parametrarna och gränsvärdena: Amfetamin 1000 ng/ml, Barbiturat 300 ng/ml, Buprenorfin 10 ng/ml, Bensodiazepin 300 ng/ml, Kokain 300 ng/ml, EDDP 100 ng/ml, Syntetisk cannabis 50 ng/ml, Metamfetamin 1000 ng/ml, MDMA 500 ng/ml, Opiat 300 ng/ml, Tricykliskt antidepressivt 1000 ng/ml, THC 50 ng/ml och kreatinin.
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Amfetamin (AMP), Barbiturater (BAR), Buprenorfin (BUP), Bensodiazepiner (BZO), Kokain (COC), Metadonmetabolit (EDDP), Syntetisk marijuana (K2), Metamfetamin (mAMP), Metylendioxymetamfetamin (MDMA), Opiater (OPI), Tricykliska antidepressiva (TCA), Kannibinoider (THC), Kreatinin
Form Färdig att använda (RTU)