Läs mer
MP Biomedicals Snabbtest för missbruk - Kopp 4-parametrar (AMP1000/COC300/OPI300/THC50)
Produktkod. 31454336 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Form:
Färdig att använda (RTU)
Produktkod. Form
31454336 Färdig att använda (RTU)
1 options
Produktkod. 31454336 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07RD720403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.02 SEK
    54.30 SEK / 1 tester
    Save 2.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Drug of Abuse Rapid Test - Cup 4-parametrarna är ett immunokromatografibaserat ettstegs in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Cup bygger på principen om specifik immunokemisk reaktion mellan antikroppar och antigen för att analysera specifika föreningar i ett urinprov hos människan. Analysen bygger på konkurrensen om bindande antikroppen. När läkemedlet finns i urinprovet konkurrerar det med läkemedelskonjugatet om den begränsade mängden antikroppsfärgskonjugat. När mängden läkemedel är lika med eller större än gränsen förhindrar det att läkemedelskonjugatet binder till antikroppen. Därför kommer ett positivt urinprov inte att visa ett färgat band på testlinjen, vilket indikerar ett positivt resultat, medan förekomsten av ett färgat band indikerar ett negativt resultat. En kontrolllinje finns i testfönstret för att fungera som procedurkontroll. Detta färgade band ska alltid synas i kontrolllinjezonen om testenheten förvaras i gott skick och testet utförs korrekt.
  • CE-märkt
  • Läkemedelsdetektion i mänskligt urinprov
  • Skräddarsydda tester med anpassade kombinationer
  • Mer än 30 parametrar: Amfetamin, bensodiazepin, barbiturat, buprenorfin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, metadon, opiater, oxykodon, pencyklidin, THC, propoxyfen, tramadol, tricyklisk antidepressiv, metylfenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, klonazepam, cotinin, alkohol Förfalskningsparametrar: oxidanter, blekmedel, pyridiniumklorokromat, nitrit, kreatinin, pH och specifik vikt
  • För denna referens är parametrarna och gränsvärdena: Amfetamin 1000 ng/ml, kokain 300 ng/ml, Opiat 300 ng/ml, THC 50 ng/ml.
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Amfetamin (AMP), Kokain (COC), Opiater (OPI), Kannibinoider (THC)
Form Färdig att använda (RTU)