Läs mer
MP Biomedicals Snabbtest för missbruk - Dip Card 10 parametrar (AMP1000/BAR300/BUP10/BZD300/COC300/MTD300/M-AMP1000/OPI300/PCP25/THC50)
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Drug of Abuse Rapid Test - Dip Card bygger på principen om en specifik immunokemisk reaktion mellan antikroppar och antigen för att analysera särskilda föreningar i mänskligt urinprov. Analysen bygger på konkurrensen om bindande antikroppen. När läkemedlet finns i urinprovet konkurrerar det med läkemedelskonjugatet om den begränsade mängden antikroppsfärgskonjugat. När mängden läkemedel är lika med eller större än gränsen förhindrar det att läkemedelskonjugatet binder till antikroppen. Därför kommer ett positivt urinprov inte att visa ett färgat band på testlinjen, vilket indikerar ett positivt resultat, medan förekomsten av ett färgat band indikerar ett negativt resultat. En kontrolllinje finns i testfönstret för att fungera som procedurkontroll. Detta färgade band ska alltid synas i kontrolllinjezonen om testenheten förvaras i gott skick och testet utförs korrekt.
- CE-märkt
- Den är utformad för kvalitativ bestämning av läkemedelssubstanser och metaboliter i mänskliga urinprover
- Skräddarsydda tester med anpassade kombinationer
- Mer än 30 parametrar: amfetamin, bensodiazepin, barbiturater, buprenorfin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, metadon, opiater, oxykodon, pencyklidin, THC, propoxyfen, tramadol, tricykliskt antidepressivt läkemedel, metylfenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, klonazepam, cotinin, alkohol
- Förfalskningsparametrar: oxidanter, blekmedel, pyridiniumklorokromat, nitrit, kreatinin, pH och specifik vikt
- För denna referens är parametrarna och gränsvärdena: Amfetamin 1000 ng/ml, Barbiturique 300 ng/ml, Buprenorfin 10 ng/ml, Bensodiazepin 300 ng/ml, Kokain 300 ng/ml, Metadon 300 ng/ml, Metamfetamin 1000 ng/ml, Opiater 300 ng/ml, fencyklidin 25 ng/ml, THC 50 ng/ml.
Specifikationer
Specifikationer
| CE-märkning | Självutnämnd |
| Clia komplexitet | Ej tillämpligt |
| Detekterbara analyter | Amphetamine (AMP), Barbiturates (BAR), Buprenorphine (BUP), Benzodiazepines (BZO), Cocaine (COC), Methadone (MTD), Methamphetamine (mAMP), Opiates (OPI), Phencyclidine (PCP), Cannabinoider (THC) |
| Form | Färdig att använda (RTU) |