Läs mer
MP Biomedicals Snabbtest för missbruk - Testremsa för marijuana (THC)
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Drug of Abuse Rapid Test - Marijuana (THC) testremsan bygger på principen om en specifik immunokemisk reaktion mellan antikroppar och antigen för att analysera specifika ämnen i mänskligt urinprov. Analysen bygger på konkurrensen om bindande antikroppen. När läkemedlet finns i urinprovet konkurrerar det med läkemedelskonjugatet om den begränsade mängden antikroppsfärgskonjugat. När mängden läkemedel är lika med eller större än gränsen förhindrar det att läkemedelskonjugatet binder till antikroppen. Därför kommer ett positivt urinprov inte att visa ett färgat band på testlinjen, vilket indikerar ett positivt resultat, medan förekomsten av ett färgat band indikerar ett negativt resultat. En kontrolllinje finns i testfönstret för att fungera som procedurkontroll. Detta färgade band ska alltid synas i kontrolllinjezonen om testenheten förvaras i gott skick och testet utförs korrekt.
- CE-märkt
- Anpassningsbara gränsvärden
- Mer än 30 parametrar: Amfetamin, bensodiazepiner, barbiturater, buprenorfin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, metadon, opiater, oxykodon, fencyklidin, THC, propoxyfen, tramadol, tricykliskt antidepressivt, metylfenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, klonazepam, cotinin, alkohol
- Den är utformad för kvalitativ bestämning av cannabis och metaboliter i mänskliga urinprover.
- För denna referens är parametern och gränsvärdet: Cannabis 50 ng/ml.
Specifikationer
Specifikationer
| CE-märkning | Självutnämnd |
| Clia komplexitet | Ej tillämpligt |
| Detekterbara analyter | Cannabinoider (THC) |
| Formatera | Testremsa |
| Form | Färdig att använda (RTU) |