Läs mer
MP Biomedicals Snabbtest för missbruk - Metamfetamintestkort
Produktkod. 31454308 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Form:
Färdig att använda (RTU)
Produktkod. Form
31454308 Färdig att använda (RTU)
1 options
Produktkod. 31454308 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07RD7006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    946.00 SEK
    9.25 SEK / 1 tester
    Save 936.75 SEK
    99% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Metamfetamine Test Card är ett immunokromatografibaserat ettstegs in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Metamfetamine Testkort bygger på principen om specifik immunokemisk reaktion mellan antikroppar och antigen för att analysera särskilda föreningar i mänskligt urinprov. Analysen bygger på konkurrensen om bindande antikroppen. När läkemedlet finns i urinprovet konkurrerar det med läkemedelskonjugatet om den begränsade mängden antikroppsfärgskonjugat. När mängden läkemedel är lika med eller större än gränsen förhindrar det att läkemedelskonjugatet binder till antikroppen. Därför kommer ett positivt urinprov inte att visa ett färgat band på testlinjen, vilket indikerar ett positivt resultat, medan förekomsten av ett färgat band indikerar ett negativt resultat. En kontrolllinje finns i testfönstret för att fungera som procedurkontroll. Detta färgade band ska alltid synas i kontrolllinjezonen om testenheten förvaras i gott skick och testet utförs korrekt.
  • CE-märkt
  • Anpassningsbara gränsvärden
  • Mer än 30 parametrar: Amfetamin, bensodiazepiner, barbiturater, buprenorfin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, metadon, opiater, oxykodon, fencyklidin, THC, propoxyfen, tramadol, tricykliskt antidepressivt, metylfenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, klonazepam, cotinin, alkohol
  • Den är utformad för kvalitativ bestämning av metamfetamin och metaboliter i mänskliga urinprover.
  • För denna referens är parametern och gränsvärdet: Metamfetamin 1000 ng/ml.
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Metamfetamin (mAMP)
Formatera Testkort
Form Färdig att använda (RTU)