Läs mer
MP Biomedicals Snabbtest för missbruk - Metylfenidattestremsa
Produktkod. 31454306 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Form:
Färdig att använda (RTU)
Produktkod. Form
31454306 Färdig att använda (RTU)
1 options
Produktkod. 31454306 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07RD4009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.76 SEK
    22.63 SEK / 1 tester
    Save 1.13 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Metylfenidattestremsa är ett immunkromatografibaserat ettstegs in vitro-test.
Drug of Abuse Rapid Test - Metylfenidattestremsan bygger på principen om specifik immunokemisk reaktion mellan antikroppar och antigen för att analysera särskilda föreningar i mänskligt urinprov. Analysen bygger på konkurrensen om bindande antikroppen. När läkemedlet finns i urinprovet konkurrerar det med läkemedelskonjugatet om den begränsade mängden antikroppsfärgskonjugat. När mängden läkemedel är lika med eller större än gränsen förhindrar det att läkemedelskonjugatet binder till antikroppen. Därför kommer ett positivt urinprov inte att visa ett färgat band på testlinjen, vilket indikerar ett positivt resultat, medan förekomsten av ett färgat band indikerar ett negativt resultat. En kontrolllinje finns i testfönstret för att fungera som procedurkontroll. Detta färgade band ska alltid synas i kontrolllinjezonen om testenheten förvaras i gott skick och testet utförs korrekt.
  • CE-märkt
  • Anpassningsbara gränsvärden
  • Mer än 30 parametrar: Amfetamin, bensodiazepiner, barbiturater, buprenorfin, kokain, EDDP, ketamin, metamfetamin, MDMA, metadon, opiater, oxykodon, fencyklidin, THC, propoxyfen, tramadol, tricykliskt antidepressivt, metylfenidat, fentanyl, syntetisk cannabis, klonazepam, cotinin, alkohol
  • Den är utformad för kvalitativ bestämning av metylfenidat och metaboliter i mänskliga urinprover.
  • För denna referens är parametern och gränsvärdet: Metylfenidat 300 ng/ml.
Specifikationer
CE-märkning Självutnämnd
Clia komplexitet Ej tillämpligt
Detekterbara analyter Metylfenidat (MPH)
Formatera Testremsa
Form Färdig att använda (RTU)