Beskrivning
- Motor 230 V
- PVDF pumprör
- Gänganslutning 1 1/4 tum med slangkoppling 3/4 tum.
- 2 m speciell kemikalieslang 3/4 tum.
- PVDF pumpmunstycke
- PP fatskruvförband
- Pumphöjd 17 mWS, pumpkapacitet 80 LPM
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Flödeshastighet | 80 l/min. |
| Inkluderar | Gänganslutning 1 1/4 tum med slangkoppling 3/4 tum; 2 m speciell kemikalieslang 3/4 tum; PVDF pumpmunstycke; PP fatskruvförband |
| Pumpslangens längd | 120 cm |
| Motståndsegenskaper | Ej lämplig för saltsyra |
| Material | PVDF |
| För användning med (applikation) | Koncentrerade syror/alkalier |