Beskrivning
- Motor 230 V
- PVDF pumprör
- Gänganslutning 1 1/4 tum med slangkoppling 3/4 tum.
- 2 m speciell kemikalieslang 3/4 tum.
- PVDF pumpmunstycke
- PP fatskruvförband
- Pumphöjd 17 mWS, pumpkapacitet 80 L/min
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Electric |
| Beskrivning | Fatpump för mycket aggressiva syror och alkalier |
| Spänning | 230 V |
| Flödeshastighet | 80 l/min. |
| Pumpslangens längd | 100 cm Nedsänkningsdjup |
| Motståndsegenskaper | Alkalis, Detergent, Weak Acid |
| Material | PVDF |
| Produkttyp | Barrel Pump |
| För användning med (utrustning) | For containers up to 220 L |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?