Läs mer
Buerkle™ Trumpump för mineraloljor
Handla allt Bürkle Produkter
Flödeshastighet:
85 l/min.
Beskrivning
- Motor 230 V
- Pumpslang av aluminium
- Slanganslutning Alu 1 tum.
- 2 m PVC-tygslang 1 tum.
- Slangklämmor 1 tum.
- Alu pumpmunstycke, PP pipskruvförband
- Mediumkontaktande delar gjorda av aluminium och AISI 316 Ti (1.4571)
- Leveranspumphöjd 19 mWS, Pumpkapacitet 85 LPM
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Flödeshastighet | 85 l/min. |
| Inkluderar | Slanganslutning Alu 1 tum; 2 m PVC-tygslang 1 tum; Slangklämmor 1 tum; Alu pumpmunstycke, PP pipskruvförband |
| För användning med | Mineraloljor |
| Pumpslangens längd | 100 cm (Rördiameter 41 mm) |
| Material | Aluminium, AISI 316 Ti (1.4571) |