Läs mer
Buerkle™ Trumpump för lösningsmedel
Produktkod. 17669496 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Flödeshastighet:
95 l/min.
Produktkod. Flödeshastighet
17669496 95 l/min.
1 options
Produktkod. 17669496 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 57630301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58060.00 SEK
    56058.05 SEK / Paket med 1
    Save 2001.95 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fatpump för mycket brandfarliga kolväten som etanol, bensin, butanol, isopropanol, fotogen, metanol, etc.
  • Motor 230 V
  • Pumprör av rostfritt stål
  • Spänningsbalanseringskabel
  • Slang elektriskt ledande
  • 2 m lösningsmedelsslang 3/4 tum.
  • Pumpmunstycke i mässing
  • PP fatskruvförband
  • Leveranspumphöjd 14 mWS, pumpkapacitet 95 LPM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 230 V
Flödeshastighet 95 l/min.
Inkluderar 2 m lösningsmedelsslang 3/4 tum; Mässingspumpmunstycke; PP fatskruvförband
Pumpslangens längd 100 cm
Motståndsegenskaper Lösningsmedel
Typ 41 mm rördiameter
Certifikat och efterlevnad CE