Läs mer
asecos™ Trumställ med sumppall PE
Produktkod. 17846516 Handla allt asecos Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
42 kg
49 kg
76 kg
97 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk)
17846516 97 kg
17806516 42 kg
17816516 49 kg
17816416 76 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17846516 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 13126
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Trumstället med sumppall PE ger säker förvaring och fyllning av ämnen som är farliga för vatten av alla faroklasser.
  • För lagring av syror, alkalier och ytterligare aggressiva kemikalier
  • Säker dispensering på grund av överhängande uppsamlingssump
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 47,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 180 L
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 52,36 tum.
Längd (metrisk) 1330.00 mm
Bredd (engelska) 52,36 tum.
Bredd (metrisk) 1330.00 mm
Höjd (engelska) 61,81 tum.
Höjd (metrisk) 1570.00 mm
Djup (engelska) 45,98 tum.
Djup (metriskt) 1168.00 mm
Vikt (engelska) 213.85 lb.
Vikt (metrisk) 97 kg