Läs mer
asecos™ Trumställ med sumppallstål
Produktkod. 17856416 Handla allt asecos Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
66 kg
73 kg
118 kg
139 kg
Produktkod. Vikt (metrisk)
17856416 66 kg
17836406 73 kg
17866366 118 kg
17806426 139 kg
4 options
Produktkod. 17856416
Brand: asecos™ 13148
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Trumstället med sumppall stål ger säker förvaring och fyllning av ämnen som är farliga för vatten av alla faroklasser.
  • För förvaring av olja, färg och lack.
  • Säker dispensering på grund av överhängande uppsamlingssump.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 17,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 65 L
Material Stål
Typ Trumställ
Längd (engelska) 29,72 tum.
Längd (metrisk) 755.00 mm
Bredd (engelska) 29,72 tum.
Bredd (metrisk) 755.00 mm
Höjd (engelska) 61,81 tum.
Höjd (metrisk) 1570.00 mm
Djup (engelska) 25.00 in.
Djup (metriskt) 635.00 mm
Vikt (engelska) 145.50 lb.
Vikt (metrisk) 66 kg