Läs mer
Kimble Chase™ Drummond Microcaps Kapillärrör av borosilikatglas
Produktkod. 13035813
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5μ L
1μ L
25μ L
50μ L
Längd (metrisk):
32 mm
65 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
13035813 25μ L 65 mm Paket med 100
13065803 0,5μ L 32 mm Paket med 100
12389389 1μ L - Paket med 100
13045813 50μ L 100 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13035813 Leverantör Kimble Chase™ Leverantörsnummer 7645000025
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kimble Chase Drummond Microcaps Kapillärrör av borosilikatglas, Kapacitet: 0,5 uL, Längd: 32 mm, Antal: 100/Pk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25μ L
Material Borsilikatglas
Kvantitet 100/Pk.
Typ Kapillärrör
Längd (metrisk) 65 mm