Läs mer
Drummond™ Original bärbar Pipet-Aid™ Pipetkontroller
Produktkod. 11714819 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Spänning:
220 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11714819 220 V Varje
1 options
Produktkod. 11714819 Leverantör Drummond™ Leverantörsnummer 0789732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9440.00 SEK
    7969.46 SEK / Paket med 1
    Save 1470.54 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-01-2027
Bekvämt alternativ till munpipettering i laboratoriet.
  • Den lättanvända volymkontrollmekanismen tillåter exakt vätskeintag och leverans
  • Backventil skyddar mot oavsiktligt vätskeintag i handtaget
  • Kan användas med glas- eller plastpipetter
  • Autoklaverbara komponenter
Beställningsinfo
Kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för tillgängliga reservdelar.
Certifikat
CE, Euro version
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ Bärbar fyllmedel/dispenser
För användning med (applikation) Laboratoriepipettering
För användning med (utrustning) Pipetter av glas eller plast
Inkluderar Pipettkontroll, TC Nospiece
Spänning 220 V