Läs mer
Drummond™ Microcap™ Engångsmikropipetter
Produktkod. 11888661 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5μ L
Längd (metrisk):
32 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11888661 0,5μ L 32 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 11888661 Leverantör Drummond™ Leverantörsnummer 0795005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 SEK
    355.19 SEK / Paket med 100
    Save 25.81 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabbt, säkert, rent och exakt sätt att överföra vätskor i mikrokvantiteter
  • Precisionsborrade glaskapillärrör
  • Engångsmikrokapslar
  • Med spottinghållare och glödlampsdispenser
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,0039 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,021 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.09 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.53 mm
Material Glas
För användning med (applikation) För hantering av farliga material, snabbt, säkert, rent och exakt sätt att överföra vätskor i mikromängder
Inkluderar Fläckhållare och glödlampsdispenser
Längd (engelska) 1,25 tum.
Volym (metrisk) 0,5μ L
Längd (metrisk) 32 mm
Typ Mikropipett
Disponibel Engångsbruk