Läs mer
Thermo Scientific™ Trummor för Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotatorer
Produktkod. 17378272 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
1,5/2,0 ml-rör
10/15 ml och 5/7 ml rör
15 ml-rör
50 ml-rör
Rör med 14 mm diameter
Rör med 17 mm diameter
Rör med diameter 18,5 mm
Rör med diameter 26 mm
Rör med diameter 30 mm
Antal positioner:
15
30
50
60
64
76
142
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Antal positioner
17378272 1,5/2,0 ml-rör 50
17388272 15 ml-rör 30
17398272 50 ml-rör 15
17308282 10/15 ml och 5/7 ml rör 30
17318282 Rör med 14 mm diameter 64
17328282 Rör med diameter 18,5 mm 64
17338282 Rör med 17 mm diameter 142
17348282 Rör med diameter 26 mm 76
17358282 Rör med diameter 30 mm 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17378272 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882149
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för användning med Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V och Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Håller 1,5/2,0 ml-rör
Produkttyp Roterande trumma
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 290 mm
För användning med (utrustning) Tillbehör för Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V (88882015) och Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V (88882016)
Antal positioner 50