Läs mer
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Halv Fraser Broth
Produktkod. 13245739
Change view
Formatera:
Dry-Bags™ , med filter
Dry-Bags, utan filter
Avkastning:
20L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Avkastning Förpackningsstorlek
13245739 Dry-Bags, utan filter 20L Paket med 100
15249047 Dry-Bags™ , med filter 20L Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13245739 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DB0895V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13020.00 SEK
    8180.40 SEK / Paket med 100
    Save 4839.60 SEK
    37% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förenkla mediaberedning i livsmedelslaboratorier med detta högkvalitativa dehydrerade medium i ett bekvämt påsformat; bara öppna-fyll-dispensera, vilket sparar dyrbar tid i labbet.
Spara tid med att förbereda bulkmedia och spädningsmedel för livsmedelsmikrobiologitestning med hjälp av Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Halv Fraser Broth. Det bestrålade mediet levereras i lätta, genomskinliga plastpåsar— tillsätt bara vatten och mediet är klart att användas. Varje påse ger 20L medium, som kan dispenseras genom utloppsröret.
Använd Half Fraser Broth som ett sekundärt selektivt diagnostiskt anrikningsmedium för isolering av Listeria spp. från livsmedel och miljöexemplar. Fraser Broth är en modifiering av USDA-FSIS UVM sekundär anrikningsbuljong och är baserad på formeln som beskrivs av Fraser och Sperber. Svärtning av mediet är ett presumtivt bevis på närvaron av Listeria. Alla Fraser Broth-anrikningskulturer bör subodlas till pläteringsmedium.
Bekväm
  • Snabbt och enkelt att tillaga— tillsätt bara avjoniserat vatten genom filtersterilisering till varje Dry-Bag , och de är redo att användas på några minuter. Försteriliserat vatten kan också tillsättas under aseptiska förhållanden.
Kostnadseffektiv
  • Lätt att transportera— det krävs ingen vägning av media eller sterilisering, vilket minskar bördan på mediaberedningsavdelningar och utrustning.
Säker
  • Ingen hantering av glasvaror eller vägning av odlingsmedier krävs, inget behov av att tillsätta kompletterande reagenser— tomma påsar kan slängas med vanligt laboratorieavfall.
Kvalitetsgaranti
  • Kvalitetscertifikat finns tillgängliga för varje batch för att minska bördan av QC-testning.
Arbetsflöde
  • Dry-Bags är lätt att anpassa till laboratoriearbetsflöden och utrustning såsom automatiserade utspädare.
Lätt att använda
  • Dry-Bags är lätta att fylla och avstå med minimal träning.
Utrymmesbesparande
  • Bekvämt förpackad i platta lådor om fem eller tio, Dry-Bags tar relativt lite plats jämfört med förberedda media och kan göras efter behov.
Återhydrerad Dry-Bags medium kan förvaras i 3 dagar i rumstemperatur (bort från starka ljuskällor) och finns med filter monterade för bekvämlighet eller utan filter som ett billigare alternativ. För de Dry-Bags levereras utan filter, autoklaverbara, återanvändbara filter finns också tillgängliga (DB0200A). För ytterligare bekvämlighet rekommenderas det att Dry-Bags fyllas med hjälp av Thermo Scientific Peristaltisk pump (DB2000A eller DB3000A) och dispenseras med hjälp av Thermo Scientific Automatiserad utspädare (DB4000A).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klar, gul
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Dry-Bags Halv Fraser Broth
Formatera Dry-Bags, utan filter
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 5/Pk.
Avkastning 20L