Läs mer
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Maximal Recovery Diluent (MRD)
Beskrivning
Spara tid med att förbereda bulkmedia och spädningsmedel för livsmedelsmikrobiologitestning med hjälp av Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Maximum Recovery Diluent (MRD). Det bestrålade mediet levereras i lätta, genomskinliga plastpåsar— tillsätt bara vatten och mediet är klart att användas. Varje påse ger 20L medium, som kan dispenseras genom utloppsröret.
Använd Maximum Recovery Diluent (MRD) som ett medium som kombinerar den skyddande effekten av pepton i utspädningslösningen med det osmotiska stödet av fysiologisk saltlösning. Den låga koncentrationen av pepton orsakar inte förökning av organismerna inom 45 minuter (@ 20-25 °C) efter utspädning av provet. Spädningsmedlets isotoniska styrka säkerställer återvinning av organismer från olika källor som kan vara känsliga i destillerat vatten eller vattenhaltiga suspensioner.
Bekväm
- Snabbt och enkelt att tillaga— tillsätt bara avjoniserat vatten genom filtersterilisering till varje Dry-Bag , och de är redo att användas på några minuter. Försteriliserat vatten kan också tillsättas under aseptiska förhållanden.
Kostnadseffektiv
- Lätt att transportera— det krävs ingen vägning av media eller sterilisering, vilket minskar bördan på mediaberedningsavdelningar och utrustning.
Säker
- Ingen hantering av glasvaror eller vägning av odlingsmedier krävs, inget behov av att tillsätta kompletterande reagenser— tomma påsar kan slängas med vanligt laboratorieavfall.
Kvalitetsgaranti
- Kvalitetscertifikat finns tillgängliga för varje batch för att minska bördan av QC-testning.
Arbetsflöde
- Dry-Bags är lätt att anpassa till laboratoriearbetsflöden och utrustning såsom automatiserade utspädare.
Lätt att använda
- Dry-Bags är lätta att fylla och avstå med minimal träning.
Utrymmesbesparande
- Bekvämt förpackad i platta lådor om fem eller tio, Dry-Bags tar relativt lite plats jämfört med förberedda media och kan göras efter behov.
Återhydrerad Dry-Bags medium kan förvaras i 3 dagar i rumstemperatur (bort från starka ljuskällor) och finns med filter monterade för bekvämlighet eller utan filter som ett billigare alternativ. För de Dry-Bags levereras utan filter, autoklaverbara, återanvändbara filter finns också tillgängliga (DB0200A). För ytterligare bekvämlighet rekommenderas det att Dry-Bags fyllas med hjälp av Thermo Scientific Peristaltisk pump (DB2000A eller DB3000A) och dispenseras med hjälp av Thermo Scientific Automatiserad utspädare (DB4000A).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klar, färglös |
| Innehåll och lagring | 10 °C till 30 °C |
| Beskrivning | Dry-Bags Maximal Recovery Diluent (MRD) |
| Formatera | Dry-Bags, utan filter |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | 20L |